1.18750
COD Test, photometric
photometric, 0-40.0 mg/L (COD), Spectroquant®
About This Item
Prodotti consigliati
product name
COD Cell Test for photometers of other manufacturers, photometric, 0-40.0 mg/L (COD), Spectroquant®
Nome Commerciale
Spectroquant®
Livello qualitativo
impiego
sufficient for 25 tests
Classi funzionali degli analiti
chemical oxygen demand (COD)
Campo di misura
0-40.0 mg/L (COD)
tecniche
photometry: suitable
Compatibilità
for use with photometers from other manufacturers
Metodo di rivelazione
photometric
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Organi bersaglio
Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3