1.18326
Chlorine Test Refill pack
for use with MCOLORTEST®
Sinonimo/i:
Chlorine Visual Test Kit Refills
About This Item
Prodotti consigliati
Caratteristiche
refill
Livello qualitativo
Analiti specifici
chlorine
Compatibilità
for use with MCOLORTEST®
Metodo di rivelazione
colorimetric
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
This refill pack contains all reagents for the MQuant® test kit 1.14826 for the colometric evaluation of chlorine.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Thyroid
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Protocolli
Preparation of a standard solution for total chlorine
Preparation of a standard solution for free Chlorine according to DIN EN ISO 7393
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine
Contenuto correlato
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine