Documenti fondamentali
118110
Millipore
Adenosine 5′-Monophosphate, Disodium Salt
Sinonimo/i:
Adenosine 5′-Monophosphate, Disodium Salt, AMP, 2Na, 5ʹ-Adenylic Acid, Disodium
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352208
Saggio
≥95% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
crystalline solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Colore
white
Solubilità
water: 10 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C10H14N5O7P.2Na/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(22-10)1-21-23(18,19)20;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;/q;2*+1/p-2/t4-,6-,7-,10-;;/m1../s1
QGXLVXZRPRRCRP-IDIVVRGQSA-L
Descrizione generale
Nucleotide that is widely distributed in nature.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3