1.16898
pH Test in cooling lubricants Test Strips, reflectometric
pH range 7.0-10.0, REFLECTOQUANT®
Sinonimo/i:
pH in cooling lubricants chemical test strips, pH in cooling lubricants test strip for instrument reader
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
pH Test in cooling lubricants, reflectometric, pH range 7.0-10.0
Caratteristiche
non-bleeding
Livello qualitativo
Intervallo di pH
7.0-10.0
Compatibilità
RQflex® 20
Metodo di rivelazione
reflectometric
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Risultati analitici
pH-value
- standard 1:
7.8 - 8.2
- standard 2: 8.5 - 8.9
- standard 3: 9.3 - 9.7
WGK 1