1.16885
Fractogel® EMD TMAE Medcap (M)
Sinonimo/i:
Biochromatography, Fractogel® Ion exchangers, Ion exchanger for LC (Fractogel® TSK/EMD), Fractogel® EMD TMAE Medcap (M)
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
ligand
(Trimethylammoniumethyl)
Descrizione
strong anion exchanger, suspension in 20% ethanol and 150 mM NaCl (40-90 µm)
Sterilità
sterile (Caustic Stable)
Nome Commerciale
Fractogel®
Forma fisica
resin
Parametri
180 cm/hr flow rate
8 bar max. pressure
Gruppo funzionale matrice
methacrylate
Dimens. media particelle
40-90 μm
Capacità
150 mg binding capacity (BSA/mg of resin)
Temp. transizione
flash point 35 °C (calculated)
Densità
1.430 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
1000 kg/m3
applicazioni
plasma purification
recombinant protein
vaccine development
Tecnica di separazione
anion exchange
strong anion exchange
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Excellent binding at high flow rates
- Excellent pressure-flow behavior
- Compatibility with 2.5 % (v/v) aqueous benzyl alcohol containing 150 mM NaCl storage solution
Confezionamento
- 1.16885.0100: Fractogel® EMD TMAE Medcap (M) Resin 100ml
- 1.16885.0010: Fractogel® EMD TMAE Medcap (M) Resin 10ml
- 1.16885.0500: Fractogel® EMD TMAE Medcap (M) Resin 500ml
- 1.16885.5000: Fractogel® EMD TMAE Medcap (M) Resin 5L
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
95.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
35 °C