Documenti fondamentali
1.15161
Sigma-Aldrich
Histosec, pastiglie (senza DMSO)
solidification point 56-58°C, embedding agent for histology
About This Item
Codice UNSPSC:
41116124
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
IVD
for in vitro diagnostic use
Punto di fusione
56-58 °C
Temp. transizione
flash point >100 °C
Densità bulk
400 kg/m3
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Histosec in pastiglie (senza DMSO) con punto di solidificazione tra 56 e 58 °C è un mezzo di inclusione pronto all′uso per l′esame istologico di campioni di origine umana. È una paraffina arricchita di polimeri, disponibile anche con aggiunta di DMSO (dimetilsolfossido) (Pastiglie Histosec N° Catalogo 1.11609). Il DMSO aumenta l′indice di penetrazione della paraffina e consente una migliore conservazione delle strutture tissutali. Il suo punto di fusione è compreso tra 56 e 58 °C, intervallo in cui qualunque campione può essere processato senza rischio di danni, indipendentemente dal metodo utilizzato. Nella maggior parte dei laboratori l′inclusione in paraffina viene effettuata con sistemi automatizzati direttamente dopo il processamento del tessuto. Le pastiglie di Histosec (senza DMSO) si sciolgono bene nello xilene (miscela di isomeri) (N° Catalogo 1.08298) o in sostituti dello xilene come il Neo-Clear (N° Catalogo 1.09843).
La paraffina è un prodotto registrato come IVD e certificato CE, pertanto può essere utilizzata per scopi di diagnostica clinica. Per ulteriori informazioni, si rimanda alle istruzioni per l′uso (IFU) che possono essere scaricate da questa pagina internet
Note legali
HISTOSEC is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NEO-CLEAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
212.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 100 °C