Documenti fondamentali
1.14693
Supelco
PhotoCheck
About This Item
Codice UNSPSC:
41116116
NACRES:
SE.11
tecniche
photometry: suitable
Livello qualitativo
Compatibilità
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Soluzioni di controllo per fotometri (445/446 nm, 520/525 nm e 690 nm) Spectroquant®
Note legali
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3