1.14681
COD solution B
for measuring range 4.0 - 40.0 mg/l; 2.85 ml per determination Spectroquant®
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Classi funzionali degli analiti
chemical oxygen demand (COD)
tecniche
photometry: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
Densità
1.83 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
Categorie correlate
Descrizione generale
For a safer and easier way of COD determination, we recommend to use our Spectroquant COD cell tests where all reagents are already predosed in the celles in defined volumes and ratios for a specific measurement range.
Risultati analitici
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3