Documenti fondamentali
1.14394
Supelco
Sulfite Test, photometric
photometric, 1.0-20.0 mg/L (SO32-), Spectroquant®
About This Item
Codice UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Nome del prodotto
Test in cuvetta per solfiti, photometric, 1.0-20.0 mg/L (SO32-), Spectroquant®
Nome Commerciale
Spectroquant®
Livello qualitativo
impiego
sufficient for 25 tests
Analiti specifici
sulfite
Campo di misura
1.0-20.0 mg/L (SO32-)
tecniche
photometry: suitable
Compatibilità
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Metodo di rivelazione
photometric (Ellman’s reagent)
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Metodo: fotometrico, 1,0 - 20,0 mg/L (SO32-), Spectroquant®
Questo test del solfito Spectroquant® assicura una determinazione quantitativa accurata degli ioni solfito in diversi tipi di acqua. In soluzione neutra gli ioni solfito reagiscono con l'acido 2,2’-dinitro-5,5’-ditiodibenzoico (reagente di Ellman) a formare un tiosolfato organico. Questa reazione determina la liberazione di un tiolo che viene determinato fotometricamente. Tutti i nostri kit in cuvetta e di reagenti sono dotati di uno specifico Live ID (codice a barre 2D) che permette il riconoscimento automatico del metodo di test e contiene informazioni essenziali quali il numero di lotto, la data di scadenza e gli aggiornamenti relativi alla taratura automatica. I kit Spectroquant® in cuvetta includono cuvette circolari da 16 mm preriempite e tutti i reagenti necessari per eseguire l′analisi secondo la procedura descritta nell′opuscolo delle istruzioni allegato.
Note legali
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation markHealth hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2 Inhalation
Organi bersaglio
Respiratory Tract
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
Preparation of a standard solution for Sulfite