Documenti fondamentali
1.13760
Millipore
Sodium dodecyl sulfate
LAB
Sinonimo/i:
Dodecil solfato sale sodico
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H25NaO4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
288.38
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
205-788-1
NACRES:
NA.21
Nome del prodotto
Dodecil solfato sale sodico, LAB
Livello qualitativo
Stato
powder
Potenza
1427 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
6-9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Punto di fusione
204-207 °C
Solubilità
>130 g/L
Densità
1.1 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
490‑560 kg/m3
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])OCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Risultati analitici
Saggio (titolazione in due fasi): ≥ 99,0%
Identità (spettro IR): test superato
Assorbanza A (220-350  nm; 3 %; 1  cm in acqua): ≤ 0,1
Cloruro (Cl): ≤ 0,01%
Fosfato (PO₄): ≤ 0,0001%
Metalli pesanti (come Pb): ≤ 0,0005%
Acqua (secondo Karl Fischer): ≤ 1
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
338.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
170 °C