1.13720
Dichloromethane-D2
deuteration degree min. 99.8% for NMR spectroscopy MagniSolv™
Sinonimo/i:
Dichloromethane-D2, Dideuteromethylene chloride, Methylene chloride-d2, Dideuterodichloromethane, DCM deuterated
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
NMR grade
Livello qualitativo
Tensione di vapore
450 hPa ( 20 °C)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
605 °C (DIN 51794)
Potenza
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Limite di esplosione
13-22 % (v/v)
tecniche
NMR: suitable
pH
7 (20 °C)
P. ebollizione
39 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-97 °C
Densità
1.36 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
ClC(Cl)([2H])[2H]
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2/i1D2
YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
Descrizione generale
Risultati analitici
Water (NMR, H₂O): ≤ 0.01 %
Performance test (NMR-spectrum): passes test
Prodotti consigliati
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2