1.13363
Trifluoroacetic acid-D1
deuteration degree min. 99.5% for NMR spectroscopy MagniSolv™
Sinonimo/i:
Trifluoroacetic acid-D1
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
11 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
tecniche
NMR: suitable
Impurezze
≤0.05% Water (H<SUB>2</SUB>O + D<SUB>2</SUB>O) (Karl Fischer)
P. eboll.
71 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-15 °C
Densità
1.49 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
no temp limit
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)/i/hD
DTQVDTLACAAQTR-DYCDLGHISA-N
Descrizione generale
Risultati analitici
Water (K. Fischer, H₂O + D₂O): ≤ 0.05 %
Performance test (NMR-spectrum): passes test
Prodotti consigliati
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3