Documenti fondamentali
1.12285
Sigma-Aldrich
Niobium(V) chloride
98+
Sinonimo/i:
Niobium(V) chloride, Niobium pentachloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Cl5Nb
Numero CAS:
Peso molecolare:
270.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
233-059-8
NACRES:
NA.22
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Stato
solid
Potenza
1400 mg/kg LD50, oral (Rat)
Punto di fusione
205 °C
Densità
2.75 g/cm3
Densità bulk
1450 kg/m3
Temperatura di conservazione
no temp limit
Stringa SMILE
[Nb](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/5ClH.Nb/h5*1H;/q;;;;;+5/p-5
YHBDIEWMOMLKOO-UHFFFAOYSA-I
Risultati analitici
Identity: passes test
Assay (gravimetrically): ≥ 98.0 %
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1