Documenti fondamentali
1.12254
Sigma-Aldrich
Molybdenum powder
99+
Sinonimo/i:
Molybdenum powder
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Mo
Numero CAS:
Peso molecolare:
95.94
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141727
Numero indice EU:
231-107-2
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Punto di fusione
2620 °C
Densità
10.2 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
1400 kg/m3
Temperatura di conservazione
no temp limit
Stringa SMILE
[Mo]
InChI
1S/Mo
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (gravimetrically): ≥ 99.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Boron ≥95% (boron), amorphous powder
Sigma-Aldrich
15580
Boron