Key Documents
1.12169
Sigma-Aldrich
Gallium
99+
Sinonimo/i:
Gallium
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Ga
Numero CAS:
Peso molecolare:
69.72
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141715
Numero indice EU:
231-163-8
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
P. eboll.
2000 °C
Punto di fusione
29.8 °C
Densità
5.904 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/Ga
GYHNNYVSQQEPJS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (complexometric): ≥ 99.5 %
Identity (ICP-OES): passes test
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3