Documenti fondamentali
1.12167
Sigma-Aldrich
Gadolinium(III) oxide
99+
Sinonimo/i:
Gadolinium(III) oxide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Gd2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
362.50
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352303
Numero indice EU:
235-060-9
Livello qualitativo
Potenza
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Punto di fusione
2330 °C
Densità
7.4 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
no temp limit
InChI
1S/2Gd.3O/q2*+3;3*-2
CMIHHWBVHJVIGI-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (complexometric, calc. on the ignited basis): ≥ 99.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1