Documenti fondamentali
1.12156
Sigma-Aldrich
Europium(III) oxide
99+
Sinonimo/i:
Europium(III) oxide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Eu2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
351.93
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352303
Numero indice EU:
215-165-6
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Punto di fusione
2291 °C
Densità
7.42 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
no temp limit
Stringa SMILE
[Eu+3].[Eu+3].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/2Eu.3O/q2*+3;3*-2
AEBZCFFCDTZXHP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (complexometric, calc. on the ignited basis): ≥ 99.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2