Documenti fondamentali
1.11685
Millipore
Starch (from wheat)
for biochemistry
Sinonimo/i:
Starch (from wheat), starch native from wheat
About This Item
Formula condensata:
(C6H10O5)n
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
Numero indice EU:
232-679-6
NACRES:
NA.79
Livello qualitativo
Temp. autoaccensione
400 °C
pH
4-7 (25 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
Densità bulk
550‑700 kg/m3
Temperatura di conservazione
no temp limit
Risultati analitici
Reducing sugars (as maltose): ≤ 0.5 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Sulfated ash: ≤ 0.6 %
Loss on drying: ≤ 13 %
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Starch, soluble ACS reagent
Sigma-Aldrich
S9765
Starch, soluble
Starch puriss. p.a., from potato, reag. ISO, reag. Ph. Eur., soluble
Sigma-Aldrich
33615
Starch