Documenti fondamentali
1.11037
SAFC
Tri-sodio citrato
anhydrous, EMPROVE® ESSENTIAL, USP, FCC, E 331
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Tri-sodio citrato
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H5Na3O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
258.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero E:
E331
Numero indice EU:
200-675-3
agenzia
USP
Livello qualitativo
Conformità normativa
FCC
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Stato
solid
pH
7.5-9.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Punto di fusione
150 °C (decomposition)
Solubilità
425 g/L
Densità
1.76 g/cm3 at 18 °C
applicazioni
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C(O)(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-]
InChI
1S/C6H8O7.3Na/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;/q;3*+1/p-3
HRXKRNGNAMMEHJ-UHFFFAOYSA-K
Descrizione generale
Trovare l′eccipiente opportuno, in grado di soddisfare le proprie esigenze e i requisiti normativi può essere complesso. Grazie al nostro know-how applicativo e alla nostra competenza in materia normativa, possiamo assistervi in ogni fase dello sviluppo, del passaggio di scala e della produzione.
Le materie prime incluse nel programma Emprove® sono sempre accompagnate da una documentazione completa, per aiutarvi a conseguire la conformità dei vostri prodotti farmaceutici e biofarmaceutici, la piena trasparenza della supply-chain e una ragionevole riduzione del rischio. Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle cGMP pertinenti.
Applicazioni
Il citrato trisodico anidro è tipicamente utilizzato come componente dei tamponi citrato per le purificazioni cromatografiche downstream di biomolecole e per le forme liquide finali.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1