Key Documents
1.09912
Supelco
Sulfuric acid solution
c(H₂SO₄) = 2.5 mol/l (5 N), 1 L solution for the preparation of dilute volumetric solutions or for direct use, Combi-Titrisol®
Sinonimo/i:
Sulfuric acid solution
About This Item
Formula condensata:
H2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
98.08
Beilstein:
2037554
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352301
NACRES:
NA.21
product name
Acido solforico, for the preparation of dilute volumetric solutions or for direct use c(H₂SO₄) = 2.5 mol/l (5 N) Combi-Titrisol
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Titrisol®
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Acid-base reactions
Concentrazione
2.5 M
tecniche
titration: suitable
P. eboll.
103 °C
Densità
1.15 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Acido solforico c(H2SO4) = 1 mol/l (2 N), Titripur®
Supelco
1.60313
Acido solforico
Acido solforico c(H2SO4) = 0.5 mol/l (1 N), Titripur®, reag. Ph. Eur., reag. USP
Supelco
1.09072
Acido solforico