1.09900
Ammonium thiocyanate solution
c(NH₄SCN) = 0.1 mol/l (0.1 N), concentrate for 1000 mL titration solution, Titrisol®®
Sinonimo/i:
Ammonium sulfocyanide
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Ammonium thiocyanate solution, for 1000 ml, c(NH₄SCN) = 0.1 mol/l (0.1 N) Titrisol®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Titrisol®
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Redox Reactions
Concentrazione
0.1 M
tecniche
titration: suitable
pH
4.5 (20 °C in H2O)
Densità
1.03 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
Categorie correlate
Applicazioni
- 3D printed polycaprolactone/β-tricalcium phosphate/carbon nanotube composite: Investigated for its physical properties and biocompatibility, offering potential enhancements in 3D printing applications for tissue engineering (Wang et al., 2024).
- Core decompression with β-tri-calcium phosphate grafts and platelet-rich plasma: Used for treating avascular necrosis of the femoral head, demonstrating improved clinical outcomes by enhancing bone regeneration and vascularization (Lyu et al., 2023).
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1