1.06689
Sodium diethyldithiocarbamate trihydrate
(reagent for copper) GR for analysis ACS
Sinonimo/i:
Sodium diethyldithiocarbamate trihydrate, Diethyldithiocarbamic acid sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Potenza
1500 mg/kg LD50, oral (Rat)
>1000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Analiti specifici
sodium
pH
7 (20 °C, 20 g/L in H2O)
Punto di fusione
93 °C
Solubilità
600 g/L
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C5H11NS2.Na.3H2O/c1-3-6(4-2)5(7)8;;;;/h3-4H2,1-2H3,(H,7,8);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
WWGXHTXOZKVJDN-UHFFFAOYSA-M
Risultati analitici
Sulfated ash: 30.0 - 36.0 %
Sensitivity (as reagent of copper): passes test
Identity (IR): passes test
Corresponds to ACS
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Photometric determination with PAR subsequent to separation of lead with Sodium diethyldithiocarbaminate
Photometric determination with PAR subsequent to separation of lead with Sodium diethyldithiocarbaminate.