1.06639
Solfato di sodio
anhydrous granulated for organic trace analysis EMSURE®
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥99.0% (acidimetric)
Forma fisica
solid
Potenza
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Perdita
≤ 0.5% loss on drying, 130 °C
pH
5.2-8.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
884 °C (lit.)
Solubilità
200 g/L
Densità
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
Densità bulk
1400‑1600 kg/m3
Cationi in tracce
Fe: ≤0.001%
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Loss on drying (130 °C): ≤ 0.5 %
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1