Documenti fondamentali
1.06560
Supelco
Sodium perborate tetrahydrate
pure
Sinonimo/i:
Sodium perborate tetrahydrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
BNaO3 · 4H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.86
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
234-390-0
NACRES:
NA.21
Saggio:
≥96.0% (manganometric)
Stato:
powder
Livello qualitativo
Saggio
≥96.0% (manganometric)
Stato
powder
Potenza
2567 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
10 (20 °C, 15 g/L in H2O)
Punto di fusione
60 °C (decomposition)
Densità
1.73 g/cm3
Densità bulk
800 kg/m3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.1%
sulfate (SO42-): ≤1.2%
Cationi in tracce
Fe: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.003%
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/B2H4O8.2Na.6H2O/c3-1(4)7-9-2(5,6)10-8-1;;;;;;;;/h3-6H;;;6*1H2/q-2;2*+1;;;;;;
MCYPYXIRGFEFGL-UHFFFAOYSA-N
Linkage
Replaces: 1.06560.9057
Risultati analitici
Assay (manganometric): ≥ 96.0 %
Identity: passes test
Chloride (Cl): ≤ 0.1 %
Sulfate (SO₄): ≤ 1.2 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.003 %
Fe (Iron): ≤ 0.002 %
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3