Documenti fondamentali
1.06352
Supelco
Sodium hydrogen sulfate monohydrate
for analysis EMSURE®
Sinonimo/i:
Sodium hydrogen sulfate monohydrate, sodium bisulfate monohydrate, sodium bisulphate monohydrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
HNaO4S · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
120.06 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
231-665-7
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥99.0% (alkalimetric)
Stato
solid
Potenza
2490 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
183 °C (decomposition)
Solubilità
1080 g/L
Densità bulk
900‑970 kg/m3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.0005%
Cationi in tracce
Al: ≤0.001%
Ca: ≤0.001%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.002%
Mg: ≤0.0005%
N: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Na+].[S](=O)(=O)(O)O.[O-H]
InChI
1S/Na.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+1;;/p-1
JXHZRQHZVYDRGX-UHFFFAOYSA-M
Risultati analitici
Assay (alkalimetric): ≥ 99.0 %
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.0005 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Al (Aluminium): ≤ 0.001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.002 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.0005 %
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1