1.06336
Sodium dichromate dihydrate
for analysis EMSURE® ACS
Sinonimo/i:
Sodium dichromate dihydrate, Sodium bichromate, Sodium pyrochromate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
99.5-100.5% (iodometric)
Forma fisica
solid
Potenza
50 mg/kg LD50, oral (Rat)
1000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Impurezze
≤0.005% Insoluble matter
pH
3.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
P. eboll.
400 °C/1013 hPa (decomposition)
Punto di fusione
356.7 °C (anhydrous substance)
Densità
2.35 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
1200 kg/m3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
Cationi in tracce
Al: ≤0.002%
Ca: ≤0.002%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
Pb: ≤0.002%
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/2Cr.2Na.2H2O.7O/h;;;;2*1H2;;;;;;;/q;;2*+1;;;;;;;;2*-1
JYDRNIYTFCBIFC-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Identity: passes test
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01 %
Al (Aluminium): ≤ 0.002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.002 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.002 %
K (Potassium): ≤ 0.01 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.005 %
Pb (Lead): ≤ 0.002 %
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3