1.05786
HPTLC plates, Cellulose
pkg of 50 plates, plate L × W 20 cm × 10 cm, glass support
Sinonimo/i:
Cellulose HPTLC Sheets
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
Prodotti consigliati
Materiali
cellulose matrix
glass support
Livello qualitativo
Caratteristiche
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
Confezionamento
pkg of 50 plates
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Spessore strato
60-110 μm
Lungh. × largh. lastra
20 cm × 10 cm
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
50 Glass plates 20 x 10 cm
Applicazioni
Glass HPTLC Cellulose plates. Cellulose HPTLC plates size 20 x 10 cm, 50 sheets.
Linkage
Replaces: 5786-6; 5786