1.05596
Sodium hydroxide solution
about 36%, for analysis EMSURE®
Sinonimo/i:
Sodium hydroxide solution
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Sodium hydroxide solution about 36%, for analysis EMSURE®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMSURE®
Forma fisica
liquid
Concentrazione
36.0-36.5% NaOH
Impurezze
≤0.00035% Fe (Iron)
≤0.005% Chloride (Cl)
≤1.0% Carbonate (as Na2CO3)
pH
14 (20 °C in H2O)
Densità
1.39 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Most extensive specifications worldwide
- Tested for up to 70 parameters
- Extraordinary purity
- Very low limiting values
- Greater accuracy and control of analyses
- Optimized for highly critical and demanding analyses
- Ideal for method development
- No interference or contamination due to unknown impurities
Risultati analitici
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1