Documenti fondamentali
1.05326
Supelco
Lanthanum nitrate hexahydrate
for analysis
Sinonimo/i:
Lanthanum nitrate hexahydrate
About This Item
Formula condensata:
La(NO3)3 · 6 H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
433.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
233-238-0
NACRES:
NB.21
Grado
for inorganic trace analysis
Livello qualitativo
Stato
solid
Potenza
4500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.4 (25 °C, 50 g/L in H2O)
P. ebollizione
126 °C/1013 hPa (decomposition)
Punto di fusione
69.9 °C
Densità bulk
1300 kg/m3
Temperatura di conservazione
no temp limit
Stringa SMILE
[La](O[N+](=O)[O-])(O[N+](=O)[O-])O[N+](=O)[O-].O.O.O.O.O.O
InChI
1S/La.3NO3.6H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;/h;;;;6*1H2/q+3;3*-1;;;;;;
GJKFIJKSBFYMQK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Preparation of La-TiO2/Bentonite and Its Photodegradation Properties to Cyanide.: This study explores the application of Lanthanum nitrate hexahydrate in synthesizing La-TiO2/bentonite composite materials and their effectiveness in the photodegradation of cyanide, highlighting a potential application in pollutant removal techniques (Wang Q et al., 2016).
Risultati analitici
Assay (complexometric): ≥ 96.0 %
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Sulphate (SO₄): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.001 %
Ce (Cerium): ≤ 0.03 %
Fe (Iron): ≤ 0.002 %
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 2