Documenti fondamentali
1.04660
Supelco
Standard UV/VIS 1a: Soluzione di bicromato di potassio (600 mg/L)
according to Ph. Eur. absorbance at 430nm, Certipur®
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
agenzia
according to Ph. Eur. absorbance at 430nm
Nome Commerciale
Certipur®
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
applicazioni
environmental
pharmaceutical
Formato
mixture
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Soddisfa facilmente i requisiti del controllo delle prestazioni UV-VIS con un kit di qualificazione tutto in uno.
per l′assorbanza a 430 nm conformemente a Ph Eur Certipur®
Applicazioni
Per ulteriori informazioni fare clic sulle Istruzioni per l′uso.
Caratteristiche e vantaggi
  • È una soluzione di dicromato di potassio in acido solforico
  • Tracciabilità ai materiali di riferimento standard del National Institute of Standards and Technology (NIST)
  • Certificato di analisi (CdA) accluso
  • Risultati affidabili e riproducibili
Confezionamento
Ogni confezione include 2 X 10 mL di soluzione di bicromato di potassio e 6 X 10 mL di soluzione di acido solforico (usata per la correzione iniziale).
Ogni confezione fornirà materiale sufficiente per due qualificazioni complete dello strumento, inclusi condizionamento delle cellule, correzione iniziale, misurazione standard e verifica iniziale.
Note legali
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3