1.04610
Hydroquinone
Technipur®
Sinonimo/i:
1,4-Benzenediol, 1,4-Dihydroxybenzene, 4-Hydroxyphenol, p-Benzenediol, p-Dihydroxybenzene, p-Hydroquinone, p-Hydroxyphenol, Benzoquinol, Quinol, HQ
About This Item
Densità del vapore
3.81 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1 mmHg ( 132 °C)
Temp. autoaccensione
930 °F
P. ebollizione
285 °C (lit.)
Punto di fusione
172-175 °C (lit.)
Densità
1.358 g/cm3 at 20 °C
Stringa SMILE
Oc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4,7-8H
QIGBRXMKCJKVMJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- A reducing agent in the preparation of silver sols, gold nanoparticles and nanorods for material science applications.(1)(2)(3)
- A polymerization inhibitor in the synthesis of industrially important 4-vinylphenols via decarboxylation of 4-hydroxycinnamic acids.(4)
- A phase change material (PCM) applicable in solar cooling refrigeration technology.(5)
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
329.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
165 °C - closed cup