Documenti fondamentali
1.04439
Supelco
Mercury(II) nitrate monohydrate
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
Mercury(II) nitrate monohydrate
About This Item
Formula condensata:
Hg(NO3)2 · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
324.60 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
233-152-3
NACRES:
NA.21
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
reag. Ph. Eur.
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥99.0% (complexometric)
Forma fisica
solid
Potenza
26 mg/kg LD50, oral (Rat)
75 mg/kg LD50, skin (Rat)
Residuo dopo riduzione
≤0.01%
Punto di fusione
54.6 °C (anhydrous substance)
Densità
3.89 g/cm3 at 20.2 °C
Densità bulk
1200 kg/m3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
Cationi in tracce
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Na: ≤0.005%
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/Hg.2NO3.H2O/c;2*2-1(3)4;/h;;;1H2/q+2;2*-1;
KVICROHOONHSRH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.002 %
Cu (Copper): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
Residue after reduction: ≤ 0.01 %
Corresponds to ACS,Reag. Ph Eur
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3