Documenti fondamentali
1.04343
Supelco
Methenamine
GR for analysis Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
Methenamine, Hexamethylenetetramine, Hexamine, Formin, Urotropin
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12N4
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
Numero indice EU:
202-905-8
NACRES:
NA.21
agenzia
reag. Ph. Eur.
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<0.01 hPa ( 20 °C)
Saggio
≥99.5% (perchloric acid titration)
Stato
solid
Temp. autoaccensione
390 °C
Potenza
9200 mg/kg LD50, oral (Rat)
dilution
(for analytical testing)
pH
7-10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Temp. transizione
flash point 250 °C
Densità
1.33 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
600 kg/m3
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
N21CN3CN(C2)CN(C1)C3
InChI
1S/C6H12N4/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h1-6H2
VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • New phosphotetradecavanadate hybrids: crystal structure, DFT analysis, stability and binding interactions with bio-macromolecules.: This article discusses the synthesis and structural analysis of new hybrids involving methenamine, offering potential applications in catalysis and material science (Pessoa JC, 2022).
Risultati analitici
Assay (perchloric acid titration): ≥ 99.5 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Appearance: colorless or white to almost white crystalline powder
pH (100 g/l, water): 7.0 - 10.0
Chloride (Cl): ≤ 20 ppm
Sulphate (SO₄): ≤ 50 ppm
Heavy metals (as Pb): ≤ 10 ppm
NH₄ (Ammonium): ≤ 100 ppm
Sulfated ash (800 °C): ≤ 0.05 %
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
482.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
250 °C - closed cup