Documenti fondamentali
1.03590
Supelco
Diphenylamine-4-sulfonic acid sodium salt
redox indicator, ACS
Sinonimo/i:
Diphenylamine-4-sulfonic acid sodium salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H10NNaO3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
271.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
228-165-6
NACRES:
NA.21
Nome del prodotto
Diphenylamine-4-sulfonic acid sodium salt, redox indicator ACS
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Stato
solid
Perdita
≤5.0% loss on drying, 105°C
pH
5.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Punto di fusione
200 °C
Solubilità
820 g/L
Densità bulk
160 kg/m3
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[Na].[S](=O)(=O)(O)c1ccc(cc1)Nc2ccccc2
InChI
1S/C12H11NO3S.Na/c14-17(15,16)12-8-6-11(7-9-12)13-10-4-2-1-3-5-10;/h1-9,13H,(H,14,15,16);
VMVSDVIYIMNZBS-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Appearance of solution: conforms
Loss on Drying (105°C): ≤ 5.0 %
Suitability as redox indicator: conforms
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3