Key Documents
1.02968
Supelco
Neocuproine
GR for analysis
Sinonimo/i:
Neocuproine, 2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H12N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
Numero indice EU:
207-601-9
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Analiti specifici
cyanide
tecniche
photometry: suitable
Punto di fusione
159-164 °C
Densità bulk
280 kg/m3
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/C14H12N2/c1-9-3-5-11-7-8-12-6-4-10(2)16-14(12)13(11)15-9/h3-8H,1-2H3
IYRGXJIJGHOCFS-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (Perchloric acid titration, calc. on anhydrous substance): ≥ 99.0 %
Identity (IR-spectrum): conforms
Melting point: 159 - 164 °C
Water (according to Karl Fischer): ≤ 5.0 %
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3