1.02924
DAB-buffer tablets
suitable for immunohistochemistry
Sinonimo/i:
3,3-Diamino benzidine
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
tablet
Livello qualitativo
IVD
for in vitro diagnostic use
tecniche
immunohistochemistry: suitable
Colore
beige
pH
6.6 (25 °C, 25 g/L in H2O)
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
The package is sufficient for 50 applications. This product is registered as IVD and CE marked. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
Risultati analitici
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 1B - Muta. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3