1.01707
Carbonato di calcio
6700002749, Technipur®
Sinonimo/i:
Calcite, Limestone
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
pH
9.5-10.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
825 °C
Densità
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
It can also be used as a versatile additive in a wide range of applications such as adhesives, sealants, decorating filler, ceramic glaze, plastics, rubber, coatings, inks, etc.