1.01603
Gram-Color modified
(phenol-free) staining kit for Gram staining method on bacteriological smears
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
non contiene
phenol
IVD
for in vitro diagnostic use
tecniche
Gram staining: suitable
applicazioni
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
15-25°C
Categorie correlate
Descrizione generale
The kit is sufficient for up to 65-70 applications. This product is registered as IVD and CE marked. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
Risultati analitici
gram-positve microorganisms: dark blue
gram-negative microorganisms: red
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
14.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-10 °C