1.01574
Silver sulfate solution 80 g/l
in sulfuric acid (D=1.84 g/ml) for COD determination acc. to DIN 38409-H 43-1
Stato
liquid
Classi funzionali degli analiti
chemical oxygen demand (COD)
tecniche
photometry: suitable
Densità
1.88 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
Risultati analitici
Concentration (Ag₂SO₄): 78.8 - 81.2 g/l
Concentration (H₂SO₄): 1665 - 1735 g/l
Concentration (H₂SO₄): 1665 - 1735 g/l
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3