Documenti fondamentali
1.01564
Supelco
Sodium hydroxide on support
granulated about 1.6-3 mm, for elementary analysis
About This Item
Codice UNSPSC:
12352305
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Acid-base reactions
tecniche
titration: suitable
pH
13.8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Densità bulk
800 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Risultati analitici
Absorption capacity for CO₂: ≥ 50.0 %
Loss on ignition (800 °C): ≤ 25.0 %
Bulk density: about 70 g/100ml
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1