Documenti
1.00958
Supelco
Trichloroethylene
EMPLURA®
Sinonimo/i:
Ethylene trichloride, 1,1,2-Trichloroethene, TCE, Trichloroethene
About This Item
Formula condensata:
ClCH=CCl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
131.39
Beilstein:
1736782
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
Numero indice EU:
201-167-4
Densità del vapore
4.5 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
61 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
EMPLURA®
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
770 °F
Potenza
4920 mg/kg LD50, oral (Rat)
>29000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
7.9-99 % (v/v) Saturation - at high volume fractions, explosion turns into a decomposition reaction)
Indice di rifrazione
n20/D 1.476 (lit.)
P. eboll.
86.7 °C (lit.)
Punto di fusione
−84.8 °C (lit.)
Solubilità
1.28 g/L
Densità
1.463 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Cl\C=C(\Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl3/c3-1-2(4)5/h1H
XSTXAVWGXDQKEL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
EMPLURA® is our low-cost alternative to high-purity qualities. With EMPLURA we offer a range of solvents for a plurality of basic applications in non-regulated industries and for less demanding applications, preparative laboratory work and cleaning purposes. EMPLURA solvents provide adequate specifications with the most important parameters.
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation markHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash