Documenti fondamentali
1.00289
Millipore
L-glutammina
for biochemistry
Sinonimo/i:
5-ammide dell’acido L-glutammico, Acido (S)-2,5-diammino-5-ossopentanoico, Levoglutamide
About This Item
Formula condensata:
H2NCOCH2CH2CH(NH2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.14
Beilstein:
1723797
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
Numero indice EU:
200-292-1
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Stato
solid
Potenza
7500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4.0-6.0 (20 °C, 25 g/L in H2O)
Punto di fusione
185 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
100 g/L
Densità
1.47 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
640 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Applicazioni
  • Low-protein diet supplemented with 1% L-glutamine improves growth performance, serum biochemistry, redox status, plasma amino acids, and alters fecal microbiota in weaned piglets.: This study demonstrates how L-glutamine supplementation in a low-protein diet can significantly enhance growth metrics and overall health in weaned piglets (Li et al., 2024).
  • Functionalization of β-cyclodextrin metal-organic frameworks with gelatin and glutamine for drug delivery of curcumin to cancerous cells.: This article covers the development of a novel drug delivery system using glutamine-modified frameworks for targeted cancer therapy (Sadeh et al., 2024).
Azioni biochim/fisiol
La L-glutammina è un amminoacido essenziale oltre che un componente fondamentale dei terreni di coltura e costituisce un′importante fonte di energia per le cellule coltivate. La L-glutammina è molto stabile in forma di polvere secca e di soluzione congelata. Tuttavia, nei terreni liquidi e nelle soluzioni madri, la L-glutammina si degrada con relativa rapidità. Per una resa ottimale delle cellule è generalmente necessaria l′integrazione dei terreni di coltura con la L-glutammina prima dell′uso.
Risultati analitici
Assay (perchloric acid titration, calculated on dried substance): 99.0 - 101.0 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Appearance: white to almost white, fine powder
Appearance of solution (25 g/l; CO₂-free water): clear and colorless
Spec. rotation (α 20/D, 100 g/l, hydrochloric acid 2 mol/l, calc. on dried substance): +31,5 to +33,0
Chloride (Cl): ≤ 200 ppm
Sulfate (SO₄): ≤ 200 ppm
Heavy metals (as Pb): ≤ 10 ppm
As (Arsenic): ≤ 5 ppm
Ca (Calcium): ≤ 10 ppm
Co (Cobalt): ≤ 5 ppm
Fe (Iron): ≤ 5 ppm
K (Potassium): ≤ 5 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 5 ppm
Na (Sodium): ≤ 50 ppm
Zn (Zinc): ≤ 5 ppm
Ninhydrin-positive substances (LC)(any ninhydrin-positive impurity): ≤ 0.3 %
Ninhydrin-positive substances (LC) (ammonium (570 nm)): ≤ 0.1 %
Ninhydrin-positive substances (LC)(total impurities): ≤ 0.5 %
Loss on drying (105 °C; 3 h): ≤ 0.3 %
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
L-glutammina meets USP testing specifications, suitable for cell culture, 99.0-101.0%, from non-animal source
Sigma-Aldrich
G8540
L-glutammina
L-glutammina γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
G6392
L-glutammina
L-glutammina 200 mM, solution, sterile-filtered, BioXtra, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
G7513
L-glutammina
L-Alanine for biochemistry
Millipore
1.01007
L-Alanine
L-Tryptophan for biochemistry
Millipore
1.08374
L-Tryptophan
L-glutammina
SAFC
G5792
L-glutammina
L-cisteina for biochemistry
Millipore
1.02839
L-cisteina