1.00267
Soluzioni colore di riferimento Y
for examination of the colour of solutions related to Ph. Eur. method 1 (Y1-Y7), Certipur®
Sinonimo/i:
Soluzione di calibrazione di colore giallo (da Y1 a Y7) secondo il Metodo1 della Ph. Eur.
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
agenzia
according to Ph. Eur. color intensity testing Y1-Y7
Nome Commerciale
Certipur®
applicazioni
coatings
environmental
food and beverages
pharmaceutical
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Ready-to-use solutions
- Prepared and qualified in accordance with Ph. Eur.
- Stable solutions with a shelf life of 3 years
- Accompanied with a detailed certificate of analysis for an effective quality management system
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects