07-706
Anti-WDR5 Antibody
Upstate®, from rabbit
Sinonimo/i:
BIG3, BMP2-induced 3-kb gene protein, Cilia and flagella associated protein 89, Set1c WD40 repeat protein homolog, SWD3, WD repeat-containing protein 5, WD-repeat protein 5
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... WDR5(11091)
Descrizione generale
Specificità
Western Blotting Analysis: A 1:4,000 dilution of this antibody detected WDR5 in 10 µg of HeLa nuclear extract.
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:4,000 dilution of this antibody detected WDR5 in 10 µg of HeLa nuclear extract.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Note: Variability in freezer temperatures below -20°C may cause glycerol containing solutions to become frozen during storage.
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1