Documenti fondamentali
07-641
Sigma-Aldrich
Anti-MAP2K1/MEK1 Antibody
Upstate, rabbit polyclonal
Sinonimo/i:
Anti-CFC3, Anti-MAPKK1, Anti-MEK1, Anti-MEL, Anti-MKK1, Anti-PRKMK1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Nome del prodotto
Anticorpo anti-MEK1, Upstate®, from rabbit
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MAP2K1(5604)
Specificità
MEK1
Prevista reattività crociata con coniglio sulla base di omologia di sequenza.
Immunogeno
Peptide corrispondente agli amminoacidi 2-18 (PKKKPTPIQLNPAPDGS) della proteina MEK1 umana.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Trasduzione del segnale
L′anticorpo anti-MEK1 è convalidato per l′uso nelle analisi di IP e WB per la rivelazione di MEK1.
Sottocategoria di ricerca
MAP chinasi
Qualità
Valutata di routine mediante immunoblotting su cellule A431e 3T3/A31 lisate in tampone per RIPA.
Descrizione del bersaglio
45 kDa
Linkage
Sostituisce: 04-376
Stato fisico
Formato: purificato
Purificato con proteina A
Tampone di conservazione (Tris-glicina 0,1 M, pH 7,4, NaCl 0,15 M, azoturo di sodio 0,05%) e glicerolo 30%.
Stoccaggio e stabilità
2 anni a -20 °C
Risultati analitici
Controllo
Controllo antigenico positivo: N° Cat. 12-301, lisato di cellule A431 non stimolate. Aggiungere 2,5 µL di 2-mercaptoetanolo/100µL Di lisato e far bollire per 5 minuti per ottenere una preparazione ridotta. Caricare 20 µg di lisato ridotto per corsia di minigel.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Bacillus anthracis lethal toxin represses MMTV promoter activity through transcription factors.
Kang, Z; Webster Marketon, JI; Johnson, A; Sternberg, EM
Journal of Molecular Biology null
C/EBPbeta-2 confers EGF-independent growth and disrupts the normal acinar architecture of human mammary epithelial cells.
Bundy, L; Wells, S; Sealy, L
Molecular Cancer null
Yasuyo Urasaki et al.
Nutrients, 12(2) (2020-02-06)
This study used nanofluidic protein posttranslational modification (PTM) profiling to measure the effects of six cannabidiol (CBD) oils and isolated CBD on the signaling pathways of a cultured SH-SY5Y neuronal cell line. Chemical composition analysis revealed that all CBD oils
Yasuyo Urasaki et al.
International journal of molecular sciences, 21(7) (2020-03-29)
This study examined the biological activities of copaiba essential oil via measurement of its effects on signaling pathways in the SH-SY5Y neuronal cell line. Nanofluidic proteomic technologies were deployed to measure the phosphorylation of biomarker proteins within the signaling cascades.
Shihui Liu et al.
The Journal of biological chemistry, 283(1), 529-540 (2007-11-03)
Anthrax lethal toxin (LT), a virulence factor secreted by Bacillus anthracis, is selectively toxic to human melanomas with the BRAF V600E activating mutation because of its proteolytic activities toward the mitogen-activated protein kinase kinases (MEKs). To develop LT variants with