Documenti fondamentali
07-617
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-mGluR1
Upstate®, from rabbit
Sinonimo/i:
Anti-GPRC1A, Anti-MGLU1, Anti-MGLUR1, Anti-PPP1R85, Anti-SCA44, Anti-SCAR13
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rat
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GRM1(2911)
Specificità
Prevista reattività crociata con le specie umana e murina vista l′omologia della sequenza
mGluR1
Immunogeno
Peptide corrispondente agli amminoacidi 1180-1199 (C-PNVTYASVILRDYKQSSSTL) della mGluR1 di ratto
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
L′anticorpo anti-mGluR1 rileva il livello di mGluR1ed è stato descritto in letteratura e convalidato per l'uso nel WB.
Sottocategoria di ricerca
Neurotrasmettitori &recettori
Malattie neurodegenerative
Qualità
Valutata di routine mediante immunoblotting per la rivelazione di mGluR1 in una preparazione microsomiale di cervello di ratto
Descrizione del bersaglio
142kDa
Stato fisico
Formato: purificato
Purificato con proteina A
Tris-glicina 0,1 M, pH 7,4, NaCl 0,15 M e azoturo di sodio 0,05%.
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a 2-8 °C dalla data di ricevimento.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
F Ango et al.
Nature, 411(6840), 962-965 (2001-06-22)
G-protein-coupled receptors (GPCRs) transduce signals from extracellular transmitters to the inside of the cell by activating G proteins. Mutation and overexpression of these receptors have revealed that they can reach their active state even in the absence of agonist, as
M Sallese et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 14(15), 2569-2580 (2000-12-02)
G-protein-coupled receptor kinases (GRKs) are involved in the regulation of many G-protein-coupled receptors. As opposed to the other GRKs, such as rhodopsin kinase (GRK1) or beta-adrenergic receptor kinase (beta ARK, GRK2), no receptor substrate for GRK4 has been so far
D D Wright et al.
The Journal of comparative neurology, 364(4), 729-745 (1996-01-22)
We demonstrate that the metabotropic glutamate receptor mGluR1 alpha is enriched in two interneuron cell populations in the dorsal division of the cochlear nucleus. Electron microscopic analysis confirms that mGluR1 alpha immunoreactivity is concentrated in the dendritic spines of cartwheel
Glutamate and the glutamate receptor system: a target for drug action.
Bleich, Stefan, et al.
International Journal of Geriatric Psychiatry, 18, S33-S40 (2003)
L B Dale et al.
The Journal of biological chemistry, 275(49), 38213-38220 (2000-09-13)
Metabotropic glutamate receptors (mGluRs) constitute a unique subclass of G protein-coupled receptors (GPCRs) that bear little sequence homology to other members of the GPCR superfamily. The mGluR subtypes that are coupled to the hydrolysis of phosphoinositide contribute to both synaptic