07-507
Anti-phospho-BMK1/Erk5 (Thr218/Tyr220) Antibody
Upstate®, from rabbit
Sinonimo/i:
Anti-Anti-BMK1, Anti-Anti-ERK4, Anti-Anti-ERK5, Anti-Anti-PRKM7
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rat, mouse, bovine, human
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pThr218/pTyr220)
Informazioni sul gene
bovine ... Mapk7(537703)
human ... MAPK7(5598)
mouse ... Mapk7(23939)
rat ... Mapk7(114509)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
HeLa cell lysate, HeLa cell lysate+ non-phosphorylated protein, and HeLa cell lysate + phosphorylated peptide were probed with Cat. No. 07-507, Anti-phospho-BMK 1/ERK5 (Thr218/Tyr220) (1µg/mL(1:1000) dilution). Proteins were visualized using a Donkey Anti-Rabbit IgG secondary antibody conjugated to HRP and a chemiluminesence detection system.
Arrow indicates BMK1/ERK5 (~115 kDa) on HeLa cell lysate & HeLa cell lysate + non-phosphorylated peptide. No band is present on the HeLa cell lysate + phosphorylated peptide indicating successful peptide inhibition of the antibody.
Signaling
MAP Kinases
Qualità
Western Blot/Peptide Inhibition Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected phospho-BMK1/Erk5 (Thr218/Tyr220) in HeLa cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Sorbitol-treated HeLa cells
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1