07-502
Anti-p67-phox (mouse) Antibody
Upstate®, from rabbit
Sinonimo/i:
67 kDa neutrophil oxidase factor, NADPH oxidase activator 2, Neutrophil NADPH oxidase factor 2, chronic granulomatous disease, autosomal 2, neutrophil cytosol factor 2, neutrophil cytosolic factor 2, neutrophil cytosolic factor 2 (65kD, chronic granuloma
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse, rat
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Ncf2(17970)
rat ... Ncf2(364018)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Oxidative Stress
Qualità
Western Blot Analysis: 0.5-2.0 µg/mL of this antibody detected p67-phox in RIPA lysates from RAW 264.7 cells.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Rat brain tissue, RAW 264.7 cell lysate.
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1