Documenti fondamentali
07-414
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-dimetil-arginina, asimmetrica (ASYM24)
serum, Upstate®
Sinonimo/i:
Anticorpo per dimetil arginina
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
La metilazione dell'arginina è una modificazione post-traduzionale che risulta nella formazione di arginine dimetilate asimmetricamente o simmetricamente (a- e sDMA).
Specificità
Reattività con altre specie non confermata.
Riconosce le proteine che contengono arginine dimetilate asimmetricamente, tra cui p300, p110, p75 e Sam68. La specificità per l'arginina dimetilata asimmetricamente è stata determinata mediante ELISA usando un ‘backbone’ peptidico non metilato o un peptide identico contenente arginine dimetilate simmetricamente.
Immunogeno
Peptide sintetico coniugato con KLH contenente ripetizioni di glicina - arginina dimetilata asimmetricamente ((KGR*GR*GR*GR*GPPPPPR*GR*GR*GR*G, in cui R* indica la dimetilazione asimmetrica dell'arginina).
Applicazioni
Rileva la dimetil-arginina con l'anticorpo anti-dimetil-arginina, asimmetrica (ASYM24) (anticorpo policlonale di coniglio), testato in analisi di WB.
Qualità
Testato di routine mediante analisi di Western blot su estratto nucleare di HeLa e su p110, p75 e Sam68 in lisati RIPA ottenuti da cellule Jurkat.
Analisi di Western blot:
una diluizione 1:500-1:1000 di questo lotto ha rilevato p110, p75 e Sam68 nei lisati RIPA ottenuti da cellule Jurkat.
Descrizione del bersaglio
Varia L'anticorpo rileva le proteine contenenti arginine dimetilate asimmetricamente.
Stato fisico
Antisiero di coniglio diluito in tampone di conservazione (PBS, azoturo di sodio allo 0,035% e glicerolo al 30%). Conservare a -20 °C.
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricezione a -20 °C.
Indicazioni per l′uso: una volta ricevuto il prodotto, prima di rimuovere il tappo, centrifugare il flaconcino e mescolare delicatamente la soluzione. suddividere in aliquote in provette da microcentrifuga e conservare a -20°C.
evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento che potrebbero danneggiare le IgG e compromettere le prestazioni del prodotto. N.B.: La variabilità di temperatura del congelatore può portare la temperatura al di sotto dei -20°C, con conseguente congelamento delle soluzioni contenenti glicerolo conservate.
Risultati analitici
Controllo
controllo antigenico positivo: N° Cat. 12-303, lisato di cellule Jurkat.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Critical role for arginine methylation in adenovirus-infected cells.
Iacovides, DC; O'Shea, CC; Oses-Prieto, J; Burlingame, A; McCormick, F
Journal of virology null
Suppression of PRMT6-mediated arginine methylation of p16 protein potentiates its ability to arrest A549 cell proliferation.
Xiuli Wang,Ying Huang,Jing Zhao,Yu Zhang,Jun Lu,Baiqu Huang
The International Journal of Biochemistry & Cell Biology null
Nobutaka Sakae et al.
Acta neuropathologica communications, 6(1), 63-63 (2018-07-22)
Frontotemporal lobar degeneration (FTLD) is heterogeneous in clinical presentation, neuropathological characteristics and genetics. An expanded GGGGCC hexanucleotide repeat in C9ORF72 is the most common genetic cause of both FTLD and motor neuron disease (MND). Dipeptide repeat polymers (DPR) are generated
Chiara Scaramuzzino et al.
PloS one, 8(4), e61576-e61576 (2013-04-27)
Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is a late onset and progressive motor neuron disease. Mutations in the gene coding for fused in sarcoma/translocated in liposarcoma (FUS) are responsible for some cases of both familial and sporadic forms of ALS. The mechanism
Five friends of methylated chromatin target of protein-arginine-methyltransferase[prmt]-1 (chtop), a complex linking arginine methylation to desumoylation.
Fanis, P; Gillemans, N; Aghajanirefah, A; Pourfarzad, F; Demmers, J; Esteghamat et al.
Molecular and Cellular Proteomics null