07-2119
Anti-phospho-RalA Antibody (Ser194)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Ras-related protein Ral-A
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rat (based on 100% sequence homology), zebrafish (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), Xenopus (based on 100% sequence homology)
tecniche
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer194)
Informazioni sul gene
human ... RALA(5898)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected phospho-RalA in PANC10.05 cell lysate. Peptide inhibition was observed with the addition of phospho peptides but not with the addition of non-phospho peptides.
Descrizione del bersaglio
Risultati analitici
PANC10.05 cell lysate
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1